Print…
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 55.3 EUR
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Methyl-4-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955996
Número CAS: 16135-36-7