Print…
(Ethylsulphonyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470954-1G OR470954-5G
APOSOR470954-1GEA 306 EUR
APOSOR470954-1G APOSOR470954-5G
(Ethylsulphonyl)acetic acid
(Ethylsulphonyl)acetic acid
Fórmula: C₄H₈O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864550
Número CAS: 141811-44-1