Print…
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Boc-2-(2-morpholinyl)acetic acid
OR470743-5G OR470743-1G
APOSOR470743-5GEA 1110 EUR
APOSOR470743-5G APOSOR470743-1G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso Molecular: 245.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114894
Número CAS: 766539-28-0