Print…
3-Methyladenine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Fórmula: C₆H₇N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010531
Número CAS: 5142-23-4