Print…
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-5-methylthiazole
OR470664-1G OR470664-250MG
APOSOR470664-1GEA 632 EUR
APOSOR470664-1G APOSOR470664-250MG
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Peso Molecular: 201.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18071410
Número CAS: 921091-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III