Print…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 125 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041737
Número CAS: 137-18-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III