Print…
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[(Dimethylamino)methyl]pyrrole
OR470434-1G OR470434-5G
APOSOR470434-1GEA 256 EUR
APOSOR470434-1G APOSOR470434-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028061
Número CAS: 14745-84-7