Print…
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 397 EUR
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410398
Número CAS: 887976-22-9