Print…
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1120 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412397
Número CAS: 15360-02-8