Print…
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 493 EUR
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410400
Número CAS: 887976-03-6