Print…
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 245 EUR
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08569890
Número CAS: 915923-66-9