Print…
Ethyl 2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470285-1G OR470285-5G
APOSOR470285-1GEA 197 EUR
APOSOR470285-1G APOSOR470285-5G
Ethyl 2-chloro-3-pyridylglyoxylate 95%
Ethyl-2-chloro-3-pyridylglyoxylate
Fórmula: C₉H₈ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781194
Número CAS: 902837-56-3