Print…
Ethyl 1-[(dimethylamino)carbonyl]-piperidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylate
OR470213-1G OR470213-5G
APOSOR470213-1GEA 194 EUR
APOSOR470213-1G APOSOR470213-5G
Ethyl 1-[(dimethylamino)carbonyl]-piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05692943
Número CAS: 333985-78-7