Print…
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 194 EUR
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14596111
Número CAS: 1249531-45-0