Print…
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 1540 EUR
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03830326
Número CAS: 702670-21-1