Print…
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-3-(4-ethylphenyl)isoxazole
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 306 EUR
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07382879
Número CAS: 1020955-20-7