Print…
3-Acetylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470156-1G OR470156-5G
APOSOR470156-1GEA 63.8 EUR
APOSOR470156-1G APOSOR470156-5G
3-Acetylquinoline
3-Acetylquinoline
Fórmula: C₁₁H₉NO
Peso Molecular: 171.20 g/mol
Ponto de ebulição: 139 °C
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030698
Número CAS: 33021-53-3