3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470106-1G
OR470106-5G
APOSOR470106-1GEA
306
EUR
APOSOR470106-1G
APOSOR470106-5G
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02364319 Número CAS: 103204-34-8 |