3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470105-1G
OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA
306
EUR
APOSOR470105-1G
APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09948835 Número CAS: 111140-92-2 |