Print…
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470103-1G OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA 306 EUR
APOSOR470103-1G APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09803402
Número CAS: 916198-50-0