Print…
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470102-1G OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA 306 EUR
APOSOR470102-1G APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09812167
Número CAS: 210962-57-5