Print…
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR470101-1G OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA 191 EUR
APOSOR470101-1G APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.6190 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02295728
Número CAS: 7170-45-8