Print…
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 215 EUR
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972274
Número CAS: 3395-40-2