Print…
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470071-1G OR470071-5G
APOSOR470071-1GEA 0 EUR
APOSOR470071-1G APOSOR470071-5G
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425732
Número CAS: 175153-55-6