Print…
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1010 EUR
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025051
Número CAS: 7151-77-1