Print…
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470038-5G OR470038-1G
APOSOR470038-5GEA 1010 EUR
APOSOR470038-5G APOSOR470038-1G
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 230.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691678
Número CAS: 915920-27-3