Print…
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
OR470015-25G OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA 173 EUR
APOSOR470015-25G APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411296
Número CAS: 102297-41-6