5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR470006-1G
OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA
0
EUR
APOSOR470006-1G
APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula:
C₇H₇BrN₂ Ponto de Fusão: 186…191 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659750 Número CAS: 115170-40-6 |