Print…
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 29 EUR
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683863
Número CAS: 5471-81-8