Print…
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4694-100G OR4694-25G OR4694-5G
APOSOR4694-100GEA 410 EUR
APOSOR4694-100G APOSOR4694-25G APOSOR4694-5G
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₈INO₂
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798574
Número CAS: 77317-55-6