Print…
4-Bromobenzhydrol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Bromobenzhydrol, 4-Bromophenyl phenyl carbinol, 4-Bromodiphenylmethanol, 4-Bromo-α-phenylbenzyl alcohol, 4-Bromobenzhydryl alcohol, (4-Bromophenyl)(phenyl)methanol
OR4692-1G OR4692-5G OR4692-25G
APOSOR4692-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4692-1G APOSOR4692-5G APOSOR4692-25G
4-Bromobenzhydrol 96%
4-Bromobenzhydrol
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Peso Molecular: 263.13 g/mol
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016851
Número CAS: 29334-16-5