Print…
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 78.3 EUR
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144761
Número CAS: 52727-57-8