Print…
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 82.8 EUR
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Fórmula: C₆H₅ClOS
Peso Molecular: 160.62 g/mol
Ponto de ebulição: 117…118 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005444
Número CAS: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3