Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR4685-100G
OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA
0
EUR
APOSOR4685-100G
APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Fórmula:
C₉H₈Br₂O₂ Ponto de Fusão: 86…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010729 Número CAS: 74896-66-5 |