Print…
2'-Iodoacetofenona
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 226 EUR
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodoacetofenona
2'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 139…140 °C/12mmHg
Densidade: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094998
Número CAS: 2142-70-3