Print…
2,6-Dimethoxyaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4676-1G OR4676-5G OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4676-1G APOSOR4676-5G APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyaniline 97%
2,6-Dimethoxyaniline
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053934
Número CAS: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III