Print…
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46756-1G OR46756-250MG
APOSOR46756-1GEA 157 EUR
APOSOR46756-1G APOSOR46756-250MG
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841051
Número CAS: 1135283-79-2