Print…
Brometo de Tetraoctilamonio
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-octylammonium bromide
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 26.1 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Brometo de Tetraoctilamonio
Brometo de Tetraoctilamonio
Fórmula: C₃₂H₆₈BrN
Peso Molecular: 546.8 g/mol
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Ponto de Inflamação: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011863
Número CAS: 14866-33-2