Print…
2,5-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Isocyanato-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Xylyl isocyanate
OR46742-1G OR46742-5G OR46742-25G
APOSOR46742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46742-1G APOSOR46742-5G APOSOR46742-25G
2,5-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 210
Densidade: 1.043
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013854
Número CAS: 40397-98-6