Print…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320686
Número CAS: 84228-44-4