Print…
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-one
OR46738-1G OR46738-250MG OR46738-500MG OR46738-5G
APOSOR46738-1GEA 137 EUR
APOSOR46738-1G APOSOR46738-250MG APOSOR46738-500MG APOSOR46738-5G
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074863
Número CAS: 72679-97-1