Print…
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 82.9 EUR
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182896
Número CAS: 6278-73-5