Print…
2-Cyclopropylisonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46710-1G OR46710-100MG OR46710-250MG OR46710-500MG OR46710-2.5G
APOSOR46710-1GEA 510 EUR
APOSOR46710-1G APOSOR46710-100MG APOSOR46710-250MG APOSOR46710-500MG APOSOR46710-2.5G
2-Cyclopropylisonicotinonitrile
2-Cyclopropylisonicotinonitrile
Fórmula: C₉H₈N₂
Peso Molecular: 144.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18089268
Número CAS: 1020747-85-6