Print…
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46709-1G OR46709-250MG OR46709-500MG OR46709-2.5G
APOSOR46709-1GEA 0 EUR
APOSOR46709-1G APOSOR46709-250MG APOSOR46709-500MG APOSOR46709-2.5G
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
1-Pyridin-2-ylcyclopropanecarbonitrile
Fórmula: C₉H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526928
Número CAS: 162960-28-3