Print…
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46703-1G OR46703-250MG OR46703-500MG OR46703-2.5G
APOSOR46703-1GEA 328 EUR
APOSOR46703-1G APOSOR46703-250MG APOSOR46703-500MG APOSOR46703-2.5G
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12187050
Número CAS: 39779-23-2