Print…
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 562 EUR
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Fórmula: C₈H₁₃ClO₂
Peso Molecular: 176.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424700
Número CAS: 123790-13-6