5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46689-1G
OR46689-250MG
OR46689-500MG
APOSOR46689-1GEA
693
EUR
APOSOR46689-1G
APOSOR46689-250MG
APOSOR46689-500MG
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Fórmula:
C₅H₆ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11938896 Número CAS: 55478-53-0 |