2-(Methylthio)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46685-1G
OR46685-250MG
OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA
418
EUR
APOSOR46685-1G
APOSOR46685-250MG
APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Fórmula:
C₈H₇ClOS Peso Molecular: 186.66 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16652997 Número CAS: 1442-03-1 |