Print…
2-Hydroxybenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 614 EUR
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11169645
Número CAS: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8 III