2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46676-250MG
OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA
0
EUR
APOSOR46676-250MG
APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Fórmula:
C₈H₆ClIO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18905193 Número CAS: 1201221-65-9 |